393258
Bis(2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorophenyl) oxalate
technical grade
Sinônimo(s):
CPPO
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
≥96.5% (by AgNO3, titration)
forma
solid
pf
76-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c2C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C26H24Cl6O8/c1-3-5-7-9-37-23(33)17-13(27)11-15(29)19(31)21(17)39-25(35)26(36)40-22-18(14(28)12-16(30)20(22)32)24(34)38-10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3
chave InChI
PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.