Documentos Principais
391395
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 520,00
R$ 520,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 520,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 520,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
47-48 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][n+]1onc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C6H3ClN2O2/c7-4-1-2-5-6(3-4)9(10)11-8-5/h1-3H
chave InChI
CVHOKJCSOAHYAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative. Its synthesis has been reported.[1]
Aplicação
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide (6-Chlorobenzofuroxan) may be used in the synthesis of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxide derivative.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Antonio Carta et al.
European journal of medicinal chemistry, 37(5), 355-366 (2002-05-15)
Thirty-six 6(7)-substituted-3-methyl- or 3-halogenomethyl-2-phenylthio-phenylsulphonyl-chloro-quinoxaline 1,4-dioxides belonging to series 3-6 were synthesised and submitted to a preliminary in vitro evaluation for antimycobacterial, anticandida and antibacterial activities. Antitubercular screening showed a generally good activity of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxides (3d,e,h-j) against Mycobacterium tuberculosis, and