Documentos Principais
722499
Sigma-Aldrich
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
95%
Sinônimo(s):
2-(5-Bromopentyl)isoindole-1,3-dione
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.594,00
R$ 1.594,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.594,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
296.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.594,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
59-64 °C
grupo funcional
bromo
imide
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
chave InChI
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)