390151
1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea
97%
Sinônimo(s):
4′,4′′-Dinitrocarbanilide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
chave InChI
JEZZOKXIXNSKQD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorias relacionadas
padrão
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3