Documentos Principais
339695
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.021,00
R$ 1.021,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.021,00
About This Item
Fórmula linear:
Co(C5HF6O2)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
473.03 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.021,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
solid
composição
Degree of hydration, 2-3
adequação da reação
core: cobalt
pf
197 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Co]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Co.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
chave InChI
XPVNKVXSBTZRRC-SUXDNRKISA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.