444545
Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution
65 wt. % in mineral spirits
Sinônimo(s):
2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt, Bis(2-ethylhexanoate)cobalt, Cobalt bis(2-ethylhexanoate), Cobalt octoate, Cobaltous octoate
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
composição
Co, 11.0-13.0% EDTA titration
adequação da reação
core: cobalt
concentração
65 wt. % in mineral spirits
densidade
1.002 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Co]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Co/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
chave InChI
QAEKNCDIHIGLFI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup