265640
Tin
powder, <150 μm, 99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sn
Ensaio
99.5% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
<150 μm
p.e.
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
chave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications