381454
Butyl 3-mercaptopropionate
98%
Sinônimo(s):
Butyl 3-mercaptopropanoate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
101 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C7H14O2S/c1-2-3-5-9-7(8)4-6-10/h10H,2-6H2,1H3
chave InChI
MGFFVSDRCRVHLC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?