Documentos Principais
381365
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) bromide
Sinônimo(s):
Germanium tetrabromide
About This Item
Fórmula linear:
GeBr4
Número CAS:
Peso molecular:
392.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: germanium
pb
186.5 °C (lit.)
pf
26.1 °C (lit.)
densidade
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
chave InChI
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)