Documentos Principais
215961
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bromide
99%
Sinônimo(s):
Tetrabromostannane, Tetrabromotin, Tin tetrabromide, Stannic bromide
Selecione um tamanho
50 G
R$ 967,00
R$ 967,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 967,00
About This Item
Fórmula linear:
SnBr4
Número CAS:
Peso molecular:
438.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 967,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
p.e.
202 °C (lit.)
pf
31 °C (lit.)
densidade
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Sn](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Dongkun Yu et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(23), 4958-4966 (2019-05-24)
The concept of eutectic molecular liquids (EMLs) was defined, and a strategy to form EMLs based on noncovalent interactions was proposed. We verified the formation and investigated the properties, interaction sites, and interaction energies of the obtained 16 EMLs. Moreover
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 12(10), 10045-10060 (2018-09-25)
Colloidal-based solution syntheses offer a scalable and cost-efficient means of producing 2D nanomaterials in high yield. While much progress has been made toward the controlled and tailorable synthesis of semiconductor nanocrystals in solution, it remains a substantial challenge to fully