380709
Benzyl 4-hydroxybenzoate
99%
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl paraben
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
109-112 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
chave InChI
MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?