Documentos Principais
380180
Sigma-Aldrich
2-(Cyclohexyloxy)ethanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H11OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4630 (lit.)
p.e.
112 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.990 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCOC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
chave InChI
RFHPMEOKJKCEFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane is formed as intermediate during the synthesis of 2-(cyclohexyloxy)ethanol.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
2-Cyclohexyloxyethanol.
Daignault RA and Eliel EL.
Organic Syntheses, 37-37 (1973)