Documentos Principais
B99006
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylphenol
98%
Selecione um tamanho
100 G
R$ 280,00
R$ 280,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 280,00
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
1210026
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 280,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
226-228 °C (lit.)
pf
12 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3
chave InChI
NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Aplicação
2-sec-Butylphenol is a precursor to synthesize various coumarin and benzofuran derivatives that are used as lipid-lowering agents[1] and potential bone anabolic agents.[2][3][4] It can also be used as a solvent in organic synthesis.[5]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Benzofuran-dihydropyridine hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Modukuri R K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(24), 6450-6466 (2017)
Benzofuran-pyran hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Gupta S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(10), 1719-1724 (2018)
V P Bintoro et al.
The Analyst, 120(11), 2747-2753 (1995-11-01)
A rapid, simple and direct visible spectrophotometric method, based on the quantitative nitration of 2-sec-butylphenol in concentrated sulfuric acid, is described for the determination of nitrate in milk. The nitration product was extracted into toluene and the yellow nitrophenoxide compound
Coumarin chalcone fibrates: a new structural class of lipid lowering agents.
Sashidhara K V, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 64, 422-431 (2013)
Masashi Hattori et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(5), 3688-3693 (2017-01-18)
Photo-assisted phosphorylation of an anatase TiO