683388
[Pd(acac)2]
Umicore, 99%
Sinônimo(s):
Palladium(II) acetylacetonate, Diacetylacetonatopalladium(II), Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
200-251 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
chave InChI
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.