This product is soluble in methanol at 5mg/ml. It is not recommended to store aqueous solutions. It is recommended to use freshly prepared solutions.
379409
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone
98%
Sinônimo(s):
Deferiprone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
272-275 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
chave InChI
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the suggested solvent and what is the solubility of Deferiprone? Can Deferiprone solution be stored and at which temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the recommended storage temperature?
1 answer-
This product is stored at room temperature.