Documentos Principais
8.18461
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
142.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
207-922-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
150-154 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c(c[c](c(c1)O)=O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
chave InChI
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1