378097
Silicon carbide
-200 mesh particle size
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
tamanho de partícula
-200 mesh
pf
2700 °C (lit.)
densidade
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
chave InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.