Documentos Principais
GF60892184
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 50 g
Sinônimo(s):
SJ606300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.177,00
R$ 4.177,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.177,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
R$ 4.177,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 608-921-84
peso
50 g
tamanho nominal do granulo
1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)