Documentos
GF77690290
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinônimo(s):
SJ606300
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
forma
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 776-902-90
peso
100 g
tamanho nominal do granulo
1 mm