Documentos Principais
376825
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 139,00
R$ 139,00
Previsão de entrega em05 de setembro de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 139,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
208.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 139,00
Previsão de entrega em05 de setembro de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
42-44 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidade
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-4H
chave InChI
OZZOJJJYKYKBNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used as reactant in the three-component reaction of 2-halogenated aromatic aldehydes, 1H-benzo[d]imidazol-5-amine and cyclohexane-1,3-diones to afford imidazoquinolinoacridinone derivatives.[1] It may be used in the gas-phase chemical derivatization of poly(tetrafluoroethylene) and poly(ethylene terephthalate) using gas plasma.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Domino synthesis of fused hexacyclic imidazoquinolinoacridinones catalyzed by CuI/l-proline.
Li C, et al.
Tetrahedron, 70(46), 8919-8924 (2014)
Surface chemical derivatization of plasma-treated PET and PTFE.
Markkula TK, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 34(1), 583-587 (2002)