Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
118-120 °C/50 mmHg (lit.)
pf
60-63 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
chave InChI
KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.