376035
(Ethylthio)trimethylsilane
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Ethyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl ethyl sulfide
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14SSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?