Documentos Principais
359491
Sigma-Aldrich
Trimethyl(methylthio)silane
97%
Sinônimo(s):
(Methylthio)trimethylsilane, Methyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl methyl sulfide
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 2.926,00
R$ 2.926,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 2.926,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiSCH3
Número CAS:
Peso molecular:
120.29
Beilstein:
2035839
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.926,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
110-114 °C (lit.)
densidade
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12SSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
JDYCDPFQWXHUDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)