Documentos
375896
Sigma-Aldrich
Chlorodiisopropylsilane
97%
Sinônimo(s):
Diisopropylchlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2SiHCl
Número CAS:
Peso molecular:
150.72
Beilstein:
2231355
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
58-60 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[SiH](Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6,8H,1-4H3
chave InChI
CGXYLRTYLIHXEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter