38385
Dichlorodiisopropylsilane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Diisopropyldichlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.444
pb
66 °C/27 mmHg (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14Cl2Si/c1-5(2)9(7,8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter