Documentos Principais
287660
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyldichlorosilane
98%
Sinônimo(s):
DTBSCl2
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.092,00
25 G
R$ 6.678,00
R$ 2.092,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.092,00
25 G
R$ 6.678,00
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2SiCl2
Número CAS:
Peso molecular:
213.22
Beilstein:
1739236
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.092,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
190 °C/729 mmHg (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent used for preparing siliranes[1] and protecting diols.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)