Key Documents
374172
Sigma-Aldrich
Ethyl ethoxyacetate
98%
Sinônimo(s):
Diethyl glycolate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OCH2COOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
1749545
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-5-6(7)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
CKSRFHWWBKRUKA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl ethoxyacetate is an ester. It is reported to participate in the ozonation of ethers.
Aplicação
Ethyl ethoxyacetate may be used in the preparation of ethoxyacetylacetone.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
The course of ozonation of ethers.
Price CC and Tumolo AL.
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4691-4694 (1964)
Pyridine Derivatives. I. 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone and some related transformation products.
Bruce WF and Coover Jr HW.
Journal of the American Chemical Society, 66(12), 2092-2094 (1944)