Documentos Principais
364843
Sigma-Aldrich
Ethyl glycolate
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxyacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxyacetate, Ethyl hydroxyacetate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 372,00
25 G
R$ 1.303,00
R$ 372,00
Disponível para enviar em23 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 372,00
25 G
R$ 1.303,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
104.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 372,00
Disponível para enviar em23 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
158-159 °C (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CO
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl glycollate is an ester. Microwave spectra of ethyl glycollate and its deuterated species has been reported.[1]
Aplicação
Ethyl glycollate is an important building block for the preparation of medicinal compounds and agrochemicals.[2] It may be used:
  • as starting reagent in the synthesis of 2-ferrocenylfuran[3]
  • as substrate during the polycondensation of α-hydroxy acids by enzymes and polyethylene glycol (PEG)-modified enzymes[4]
  • in the synthesis of poly(PDL-GA) copolymers, via enzymatic catalysis[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Aldrichimica Acta, 23, 51-51 (1990)
Microwave spectrum, conformational equilibrium and Ab initio computations for ethyl glycolate.
Marstokk KM and M?llendal H.
Acta Chirurgica Scandinavica. Supplementum, 46, 1183-1183 (1992)
Synthesis of ferrocenyl-substituted heterocycles: the beneficial effect of the microwave irradiation.
Puciova M, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59(1), 175-185 (1994)
Polycondensation of a-hydroxy acids by enzymes or PEG-modified enzymes in organic media.
Ohya Y, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 32(2), 179-190 (1995)
Copolymers of ethyl glycolate and ?-pentadecalactone: Enzymatic synthesis and solid-state characterization.
Mazzocchetti L, et al.
Eur. Polymer J., 47(5), 942-948 (2011)