Documentos Principais
PHL82240
(+)-Pulegone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.385,00
R$ 2.385,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.385,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
2040703
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.385,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
223-224 °C (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
chave InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)