Documentos
370614
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
192.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
108 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
chave InChI
ZLSOZAOCYJDPKX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol is an organic building block.
Aplicação
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup