Documentos Principais
630039
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-3-coumaranone
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 365,00
R$ 365,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 365,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 365,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
242-246 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2C(=O)COc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-1-2-6-7(10)4-11-8(6)3-5/h1-3,9H,4H2
chave InChI
GBDMODVZBPFQKI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Synthesis of aminoalkyl-substituted aurone derivatives as acetylcholinesterase inhibitors"
Lee HY, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23(01), 231-240 (2015)