Documentos Principais
F7407
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl alcohol
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 553,00
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 553,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
126.13
Beilstein:
1446930
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 553,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
densidade
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
chave InChI
GEZMEIHVFSWOCA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR