Documentos Principais
366692
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)styrene
≥98%, contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 3-Vinylbenzotrifluoride, m -Trifluoromethylstyrene
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
contém
4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
64.5 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
chave InChI
ARHOUOIHKWELMD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.