Documentos Principais
366420
Sigma-Aldrich
Tributylstannyl trifluoromethanesulfonate
90%
Sinônimo(s):
Tributyltin triflate
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3Sn[(CH2)3CH3]3
Número CAS:
Peso molecular:
439.12
Beilstein:
5818090
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
Formulário
solid
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.CHF3O3S.Sn/c3*1-3-4-2;2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;(H,5,6,7);/q;;;;+1/p-1
chave InChI
LIQOILBASIAIQC-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)