Documentos Principais
366331
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenyl)tin
98%
Sinônimo(s):
Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5Sn(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
240.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tin
índice de refração
n20/D 1.5357 (lit.)
p.e.
88 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−51 °C (lit.)
densidade
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Sn](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
chave InChI
COHOGNZHAUOXPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 50 Tin
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Haiyan Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(41), 14589-14597 (2014-09-30)
New electron-acceptor materials are long sought to overcome the small photovoltage, high-cost, poor photochemical stability, and other limitations of fullerene-based organic photovoltaics. However, all known nonfullerene acceptors have so far shown inferior photovoltaic properties compared to fullerene benchmark [6,6]-phenyl-C60-butyric acid