Documentos Principais
697478
Sigma-Aldrich
Tin(II) acetylacetonate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sn(acac)2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O4Sn
Número CAS:
Peso molecular:
316.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tin
p.e.
110 °C/0.1 mmHg
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[SnH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
chave InChI
XDRPDDZWXGILRT-FDGPNNRMSA-L
Aplicação
  • Thin film deposition by atomic layer deposition (ALD) 
  • Atomic layer etching.
  • For use in transistors and other integrated circuit components.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tobias Bubmann et al.
Polymers, 11(12) (2019-12-18)
The effect of different catalysts on reactive compatibilization of 50/50 polycarbonate (PC)/polymethylmethacrylate (PMMA) blends achieved via transesterification that occurs during compounding in a twin-screw extruder was investigated on a phenomenological (optical and mechanical properties), mesoscopic (phase morphology), and molecular level
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.