Documentos Principais
365335
Sigma-Aldrich
Etioporphyrin I nickel
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H36N4Ni
Número CAS:
Peso molecular:
535.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
λmax
392 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(C)c2cc3c(CC)c(C)c4cc5nc(cc6c(CC)c(C)c(cc1n2)n6[Ni]n34)c(C)c5CC
InChI
1S/C32H36N4.Ni/c1-9-21-17(5)25-14-30-23(11-3)19(7)27(35-30)16-32-24(12-4)20(8)28(36-32)15-31-22(10-2)18(6)26(34-31)13-29(21)33-25;/h13-16H,9-12H2,1-8H3;/q-2;+2/b25-14-,26-13-,27-16-,28-15-,29-13-,30-14-,31-15-,32-16-;
chave InChI
SPKLBIKKHWTZSI-UGIVYKKHSA-N
Descrição geral
Nickel can be removed from nickel etioporphyrin (Ni-EP) by using supercritical water (SCW) at a temperature of 500°C and a pressure of 50MPa.
Aplicação
Ni-EP can be used to fabricate a field effect transistor (FET).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nickel removal from nickel etioporphyrin (Ni-EP) using supercritical water in the absence of catalyst
Mandal PC, et al.
Fuel Processing Technology, 104, 67-72 (2012)
Field-effect transistor fabricated with nickel (II) etioporphyrin-I micrometer-sized crystals
Xu ZX, et al.
Applied Physics Letters, 93(22), 223305-223305 (2008)