Documentos Principais
360996
Sigma-Aldrich
1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne
98%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]3SiC≡CCH3
Número CAS:
Peso molecular:
196.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4624 (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC#C[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H24Si/c1-8-9-13(10(2)3,11(4)5)12(6)7/h10-12H,1-7H3
chave InChI
FDEZWWXTHRGNJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne may be used in the synthesis of 1,14-diaza[5]helicene.[1] It may be used in the synthesis of 1- and 2-aza[6]helicene, via [2+2+2] cobalt catalyzed trimerization strategy.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A straightforward route to helically chiral N-heteroaromatic compounds: practical synthesis of racemic 1,14-diaza[5]helicene and optically pure 1- and 2-aza[6]helicenes.
Jirí Mísek et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(17), 3188-3191 (2008-03-14)
Azahelicenes and other similar tri and tetracyclic helical molecules.
Dumitrascu F, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 1-32 (2010)