360899
Ethyl potassium malonate
98%
Sinônimo(s):
Monoethyl malonate potassium salt, Potassium monoethyl malonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
194 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CCOC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2