Documentos Principais
347248
Sigma-Aldrich
Methyl 3,3-dimethyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHC(CH3)2CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-8(2,3)6-7(9)10-4/h5H,1,6H2,2-4H3
chave InChI
MKLKDUHMZCIBSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)