Documentos Principais
545082
Sigma-Aldrich
Indium(III) bromide
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium tribromide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 611,00
R$ 611,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 611,00
About This Item
Fórmula linear:
InBr3
Número CAS:
Peso molecular:
354.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 611,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
656 °C (lit.)
pf
436 °C (lit.)
densidade
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
  • Indium (III)/2-benzoylpyridine chemistry: Indium (III) bromide facilitates interesting transformations of the 2-benzoylpyridine ligand, enabling further reactivity and activation of the proligand (Stamou et al., 2022).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Artigos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.