Documentos Principais
340081
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-3,3′-diol
98%
Sinônimo(s):
3,3′-Dihydroxy-2,2′-bipyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
194-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccnc1-c2ncccc2O
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-3-1-5-11-9(7)10-8(14)4-2-6-12-10/h1-6,13-14H
chave InChI
RJNRKZBHLCOHNM-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)