Documentos Principais
337021
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylthiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrS
Número CAS:
Peso molecular:
177.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.572 (lit.)
p.e.
173-176 °C (lit.)
densidade
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
chave InChI
YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Bromo-3-methylthiophene is formed (approx. 90%) by bromination of 3-methyl thiophene with N-bromosuccinimide in the absence of benzoyl peroxide.[1]
Aplicação
2-Bromo-3-methylthiophene was used in the preparation of poly(3,3′′′-dimethyl-(2,2′:5′,2′:5′,2′′′)tetrathiophene)).[2] It was also used in the preparation of 2-bromo-3-(bromomethyl)thiophene, lachrymatory compound.[3]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Structural studies of poly (dimethyl-tetrathiophene, an intermediate between poly (thiophene) and poly (3-methylthiophene).
Fell HJ, et al.
Synthetic Metals, 55(1), 420-425 (1993)
The Effect of Benzoyl Peroxide on the Bromination of Methylthiophenes by N-Bromosuccinimide
Dittmer K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 71(4), 1201-1204 (1949)
Regioregular poly (thiophene-3-alkanoic acid) s: water soluble conducting polymers suitable for chromatic chemosensing in solution and solid state.
Ewbank PC, et al.
Tetrahedron, 60(49), 11269-11275 (2004)