Key Documents
336688
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorozirconate
Sinônimo(s):
Dipotassium hexafluorozirconate, Dipotassium zirconium hexafluoride, Potassium fluorozirconate, Potassium fluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate(IV), Potassium zirconium fluoride (K2 ZrF6 ), Potassium zirconium hexafluoride, Zirconium potassium fluoride
About This Item
Fórmula linear:
K2ZrF6
Número CAS:
Peso molecular:
283.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Zr/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
BJZIJOLEWHWTJO-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)