Documentos Principais
305499
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroaluminate
97%
Sinônimo(s):
Cryolite, Cryolite, synthetic, Sodium aluminum hexafluoride
Selecione um tamanho
500 G
R$ 444,00
R$ 444,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 444,00
About This Item
Fórmula linear:
Na3AlF6
Número CAS:
Peso molecular:
209.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 444,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
densidade
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Al](F)(F)(F)(F)(F)([Na])([Na])[Na]
InChI
1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
chave InChI
REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Lungs,Skeleton
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sayanti Podder et al.
Toxicology and industrial health, 31(12), 1341-1347 (2013-07-13)
The study explored variations in the life cycle parameters in Drosophila melanogaster as a function of treatment with fluorinated insecticide, cryolite. Some of the life cycle parameters considered in this study were larval duration, pupal duration, and percentage of adult