278955
Potassium tetrafluoroborate
96%
Sinônimo(s):
Potassium borofluoride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
530 °C (lit.)
densidade
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
chave InChI
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- An additive to perovskite precursor solution for preparing wide bandgap perovskite films for solar cells.[1]
- An electrolyte additive in potassium ion and Li-ion batteries to enhance stability and performance.[2]
- A reagent in the synthesis of bis-N-heterocyclic carbene (NHC) ruthenium complex.[3]
- An electroplating solution to prepare metal coatings and alloys.[4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)