Documentos Principais
335312
Sigma-Aldrich
2-Pentyn-1-ol
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 613,00
R$ 613,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 613,00
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C≡CCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
84.12
Beilstein:
1734007
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 613,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
84-85 °C/57 mmHg (lit.)
densidade
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC#CCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2,5H2,1H3
chave InChI
WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Pentyn-1-ol was employed as starting reagent for the synthesis of (-)-muricatacin.[1] It was also used in the preparation of (2Z)-3-tributylstannyl-2-penten-1-ol.[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
A Wada et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(9), 1391-1394 (2000-09-19)
Palladium catalyzed cross coupling reactions of a vinyl triflate intermediate and various alkenyl stannanes afforded trisubstituted Z-olefins stereoselectively in high yields. These olefins were then converted to the corresponding 9Z-retinoic acids via Horner-Emmons reaction and subsequent basic hydrolysis in excellent
H Makabe et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 57(6), 1028-1029 (1993-06-01)
The synthesis of (-)-muricatacin starting from 1-bromododecane and 2-pentyn-1-ol is described. 2-Pentadecyn-1-ol (4), which was prepared from 1-bromododecane (2) and 2-pentyn-1-ol (3), was converted to epoxy alcohol 6 through a two-step reaction sequence, 6 being successively submitted to tosylation, iodination