Documentos Principais
447986
Sigma-Aldrich
3-Butyn-2-ol
97%
Sinônimo(s):
(RS)-1-Butyn-3-ol, (±)-3-Butyn-2-ol, (±)-But-1-yn-3-ol, 1-Butyn-3-ol, 1-Methyl-2-propyn-1-ol, 1-Methylpropargyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butyne, 3-Methyl-1-propyn-3-ol
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 843,00
100 ML
R$ 2.430,00
R$ 843,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 843,00
100 ML
R$ 2.430,00
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CCH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
70.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 843,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
densidade
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
chave InChI
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-react. G - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Calculation of the molecular ordering parameters of (?)-3-butyn-2-ol dissolved in an organic solution of poly (γ-benzyl-l-glutamate).
Lesot P, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(31), 5719-5724 (1997)
Vibrational Circular Dichroism within the polarizable continuum model: a theoretical evidence of conformation effects and hydrogen bonding for (S)-(-)-3-butyn-2-ol in CCl4 solution.
Cappelli C, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(51), 12331-12339 (2002)
Lipase-catalyzed kinetic resolution of 3-butyn-2-ol.
Nakamura K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(24), 4429-4439 (1998)
Artigos
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.