424447
trans-2-Penten-1-ol
95%
Sinônimo(s):
(2E)-2-Penten-1-ol, (E)-Pent-2-en-1-ol, trans-2-Pentenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
139-139.5 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3+
chave InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ONEGZZNKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- leustroducsin B
- trichloroacetimidate
- (E)-2,3,3′-trifluoro-4-(2-(trans-4-pentylcyclohexyl)ethyl)-4′-(pent-2-enyloxy)biphenyl
- trans-1-bromo-2-pentene
- trans-1-chloro-2-pentene
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup