Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
63-64 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC#CCCO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3
chave InChI
ODEHKVYXWLXRRR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter